Tisk…
Chlorid sodný Pure Ph. Eur., JP, USP, BP, pharma grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
BIA1371-1KG BIA1371-5KG
APOSBIA1371-1KGEA 1240 CZK
APOSBIA1371-1KG APOSBIA1371-5KG
Chlorid sodný Pure Ph. Eur., JP, USP, BP, pharma grade
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
MW: 58.44
Bod varu: 1461 °C
Bod tání: 801 °C
Hustota: 2.17 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599