(S)-2-(4-Aminobenzamido)pentanedioic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, N-(4-NH₂-Bz)-Glu-OH
BIA1350-100G
BIA1350-25G
APOSBIA1350-100GEA
705
CZK
APOSBIA1350-100G
APOSBIA1350-25G
(S)-2-(4-Aminobenzamido)pentanedioic acid
(S)-2-(4-Aminobenzamido)pentanedioic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₂O₅ MW: 266.2500 g/mol Bod tání: 175 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00042821 CAS číslo: 4271-30-1 EINECS: 224-261-7 |