Tisk…
Tricaine methanesulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIA1347-25G BIA1347-50G BIA1347-100G
APOSBIA1347-25GEA 1240 CZK
APOSBIA1347-25G APOSBIA1347-50G APOSBIA1347-100G
Tricaine methanesulphonate 98%
Tricaine methanesulphonate
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₅S
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00013176
CAS číslo: 886-86-2
EINECS: 212-956-8