Tisk…
Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate Hydrochloride, (R)-2-Acetoxy-3-carboxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride, Acetyl-L-carnitine HCl
BIA1225-100G BIA1225-250G BIA1225-25G
APOSBIA1225-100GEA 4570 CZK
APOSBIA1225-100G APOSBIA1225-250G APOSBIA1225-25G
Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Acetyl-L-carnitine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₇NO₄
Bod tání: 194 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00082230
CAS číslo: 5080-50-2