Tisk…
N-Acetyl-D-mannosamine, monohydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIA1221-10G BIA1221-25G
APOSBIA1221-10GEA 3910 CZK
APOSBIA1221-10G APOSBIA1221-25G
N-Acetyl-D-mannosamine, monohydrate
N-Acetyl-D-mannosamine
Vzorec: C₈H₁₅NO₆
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00149493
CAS číslo: 7772-94-3