N-Acetyl-D-alanine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIA1217-1G
BIA1217-5G
APOSBIA1217-1GEA
622
CZK
APOSBIA1217-1G
APOSBIA1217-5G
N-Acetyl-D-alanine
N-Acetyl-D-alanine
Vzorec:
C₅H₉NO₃ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00063133 CAS číslo: 19436-52-3 EINECS: 243-066-8 |