Tisk…
3-Acetoxyindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIA1216-1G BIA1216-5G
APOSBIA1216-1GEA 2480 CZK
APOSBIA1216-1G APOSBIA1216-5G
3-Acetoxyindole
3-Acetoxyindole
Fluorogenic substrate for detaction of esterases.
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00014561
CAS číslo: 608-08-2