Tisk…
Paracetamol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
BIA1214-1KG BIA1214-250G BIA1214-500G
APOSBIA1214-1KGEA 4530 CZK
APOSBIA1214-1KG APOSBIA1214-250G APOSBIA1214-500G
Paracetamol 98%
Paracetamol
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Bod tání: 168…172 °C
Hustota: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002328
CAS číslo: 103-90-2
EINECS: 203-157-5