Tisk…
Fenol equilibrated stabilizovaný
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
APOSBIA1153-100MLEA 0 CZK
APOSBIA1153-100ML APOSBIA1153-500ML APOSBIA1153-250ML
Fenol equilibrated stabilizovaný
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002143
CAS číslo: 108-95-2
UN: 2821
ADR: 6.1,II