Tisk…
Danzylchlorid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIA110-1G BIA110-25G BIA110-5G
APOSBIA110-1GEA 622 CZK
APOSBIA110-1G APOSBIA110-25G APOSBIA110-5G
Danzylchlorid
Danzylchlorid
Fluorometric detection at picomole levels.
Vzorec: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Bod tání: 69…75 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003985
CAS číslo: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,II