N-Succinimidyl Acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-Acetoxysuccinimide, Ac-Osu, Acetic Acid N-Succinimidyl Ester, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl acetate
BIA1015-10G
BIA1015-25G
BIA1015-100G
APOSBIA1015-10GEA
2070
CZK
APOSBIA1015-10G
APOSBIA1015-25G
APOSBIA1015-100G
N-Succinimidyl Acetate
N-Succinimidyl Acetate
Vzorec:
C₆H₇NO₄ MW: 157.13 g/mol Bod tání: 134 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00037916 CAS číslo: 14464-29-0 EINECS: 238-454-9 |