Amikacin disulphate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-4-Amino-N-((1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3-hydroxycyclohexyl)-2-hydroxybutanamide bis(sulphate)
BIA1010-25G
BIA1010-5G
APOSBIA1010-25GEA
10580
CZK
APOSBIA1010-25G
APOSBIA1010-5G
Amikacin disulphate
Amikacin disulphate
Potency 674-786 ug per mg
Vzorec:
C₂₂H₄₃N₅O₁₃·2H₂SO₄ MW: 781.77 g/mol Bod tání: 220…230 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00167475 CAS číslo: 39831-55-5 EINECS: 254-658-6 |