Tisk…
DL-Alanin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (±)-Alanine, DL-α-Alanine, H-DL-Ala-OH, α-Alanine
BIA0868-100G BIA0868-500G
APOSBIA0868-100GEA 622 CZK
APOSBIA0868-100G APOSBIA0868-500G
DL-Alanin
DL-Alanin
Pyrogen free.
Vzorec: C₃H₇NO₂
Bod tání: 289 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064408
CAS číslo: 302-72-7
EINECS: 206-126-4