Tisk…
D-(-)-Aspartic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIA0866-100G BIA0866-1KG
APOSBIA0866-100GEA 622 CZK
APOSBIA0866-100G APOSBIA0866-1KG
D-(-)-Aspartic acid
D-(-)-Aspartic acid
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals; Materials for peptides.
Vzorec: C₄H₇NO₄
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063081
CAS číslo: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6