Tisk…
L-Arginin hydrochlorid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: L(+)-Arginin hydrochlorid
BIA0865-100G BIA0865-1KG BIA0865-500G
APOSBIA0865-100GEA 622 CZK
APOSBIA0865-100G APOSBIA0865-1KG APOSBIA0865-500G
L-Arginin hydrochlorid
L-Arginin hydrochlorid
USP, pyrogen free
Vzorec: C₆H₁₅ClN₄O₂
MW: 210.66
Bod tání: 226…230 °C
Hustota: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064550
CAS číslo: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785