Tisk…
D-(+)-Proline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
BIA0718-100G BIA0718-25G
APOSBIA0718-100GEA 1450 CZK
APOSBIA0718-100G APOSBIA0718-25G
D-(+)-Proline
D-(+)-Proline
Vzorec: C₅H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064317
CAS číslo: 344-25-2
EINECS: 206-452-7