Tisk…
Kyselina L(+)-asparágová
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-(+)-Aminosuccinic acid (S)-Aminobutanedioic acid (S)-Aminosuccinic acid H-Asp-OH L-Asparaginic acid L(+)-Aspartic acid, (S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, L-Aspartic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
BIA0705-1KG BIA0705-500G
APOSBIA0705-1KGEA 910 CZK
APOSBIA0705-1KG APOSBIA0705-500G
Kyselina L(+)-asparágová
Kyselina L(+)-asparágová
Vzorec: C₄H₇NO₄
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002616
CAS číslo: 56-84-8