Tisk…
L(+)-Arginin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-L-Arg-OH, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, Arginine, (S)-(+)-Arginine, L-Arginine, H-Arg-OH
BIA0704-100G BIA0704-1KG BIA0704-500G
APOSBIA0704-100GEA 622 CZK
APOSBIA0704-100G APOSBIA0704-1KG APOSBIA0704-500G
L(+)-Arginin
L(+)-Arginin
USP, pyrogen free
Vzorec: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174.2
Bod varu: 368
Bod tání: 222…226 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002635
CAS číslo: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785