Tisk…
N-acetyl-L-cystein
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Acetylcysteine, N-Acetyl-3-mercaptoalanine, NAC, (R)-(+)-N-Acetylcysteine, (R)-2-Acetamido-3-mercaptopropanoic acid, Ac-Cys-OH, N-Acetyl-L-Cysteine, LNAC
BIA0701-100G BIA0701-500G
APOSBIA0701-100GEA 910 CZK
APOSBIA0701-100G APOSBIA0701-500G
N-acetyl-L-cystein
N-acetyl-L-cystein
Ph. Eur, pyrogen free.
Vzorec: C₅H₉NO₃S
MW: 163.2
Bod varu: 371
Bod tání: 106…111 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004880
CAS číslo: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 13,00090