Tisk…
Taurin ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminoethanesulphonic acid
BIA0603-100G BIA0603-500G
APOSBIA0603-100GEA 622 CZK
APOSBIA0603-100G APOSBIA0603-500G
Taurin ≥99%
Taurin
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
Vzorec: C₂H₇NO₃S
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008197
CAS číslo: 107-35-7
EINECS: 203-483-8