Tisk…
L(+)-Kyselina askorbová ≥99.5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
BIA0602-1KG BIA0602-500G BIA0602-5KG
APOSBIA0602-1KGEA 1330 CZK
APOSBIA0602-1KG APOSBIA0602-500G APOSBIA0602-5KG
L(+)-Kyselina askorbová ≥99.5%
L(+)-Kyselina askorbová
Vzorec: C₆H₈O₆
MW: 176.13
Bod varu: 553
Bod tání: 190…194 °C (rozkl.)
Hustota: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064328
CAS číslo: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
Merck Index: 13,00837