Tisk…
Kyselina 4-aminobenzoová 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
BIA0601-100G BIA0601-25G
APOSBIA0601-100GEA 1370 CZK
APOSBIA0601-100G APOSBIA0601-25G
Kyselina 4-aminobenzoová 99%
Kyselina 4-aminobenzoová
Intermediate for dyestuff, pigments, pharmaceuticals.
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod tání: 186…189 °C
Hustota: 3,5 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007894
CAS číslo: 150-13-0