Tisk…
Kyanoguanidin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Dicyanodiamide, 1-Cyanoguanidine, N-Cyanoguanidine, Dicyandiamide
BIA0503-1KG BIA0503-500G
APOSBIA0503-1KGEA 1450 CZK
APOSBIA0503-1KG APOSBIA0503-500G
Kyanoguanidin
Kyanoguanidin
Vzorec: (H₂N)₂CNCN
MW: 84.08
Bod varu: 143
Bod tání: 208…211 °C
Hustota: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008066
CAS číslo: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Merck Index: 13,03119