Tisk…
9-Ethylkarbazol-3-amin (AEC) ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIA0303-100G BIA0303-25G BIA0303-5G
APOSBIA0303-100GEA 8070 CZK
APOSBIA0303-100G APOSBIA0303-25G APOSBIA0303-5G
9-Ethylkarbazol-3-amin (AEC) ≥95%
9-Ethylkarbazol-3-amin (AEC)
Substrate for peroxidase.
Vzorec: C₁₄H₁₄N₂
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004964
CAS číslo: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III