Tisk…
ADA ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
BIA0302-500G
APOSBIA0302-500GEA 1780 CZK
APOSBIA0302-500G
ADA ≥98%
ADA
Biological buffer - useful range 6.0 - 7.2
Vzorec: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
MW: 190,16 g/mol
Bod tání: 219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008031
CAS číslo: 26239-55-4