Tisk…
Actinomycin D ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIA0175-25MG BIA0175-50MG
APOSBIA0175-25MGEA 2740 CZK
APOSBIA0175-25MG APOSBIA0175-50MG
Actinomycin D ≥99%
Actinomycin D
Antineoplastic antibiotic
  • Purity: ≥99%
Vzorec: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Bod tání: 251…253 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005033
CAS číslo: 50-76-0
EINECS: 200-063-6
UN: 3462
ADR: 6.1,II