Tisk…
L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIA0122-100G BIA0122-25G BIA0122-5G
APOSBIA0122-100GEA 2730 CZK
APOSBIA0122-100G APOSBIA0122-25G APOSBIA0122-5G
L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride
L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride
USP, pyrogen free.
Vzorec: C₇H₁₅NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00035524
CAS číslo: 13404-22-3
EINECS: 236-497-8