Tisk…
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIA0121-25G BIA0121-5G
APOSBIA0121-25GEA 1080 CZK
APOSBIA0121-25G APOSBIA0121-5G
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Vzorec: C₄H₉NO₂·HCl
Bod tání: 109…111 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063663
CAS číslo: 2491-20-5
EINECS: 219-652-4