Tisk…
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIA0120-100G BIA0120-50G BIA0120-500G
APOSBIA0120-100GEA 827 CZK
APOSBIA0120-100G APOSBIA0120-50G APOSBIA0120-500G
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 99%
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Vzorec: C₃H₉NO
Bod varu: 174…176 °C
Hustota: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064412
CAS číslo: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
UN: 2735
ADR: 8,II