Tisk…
1-Aminobenzotriazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIA0115-1G BIA0115-250MG
APOSBIA0115-1GEA 9330 CZK
APOSBIA0115-1G APOSBIA0115-250MG
1-Aminobenzotriazole
1-Aminobenzotriazole
Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase
Vzorec: C₆H₆N₄
Bod tání: 81…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132902
CAS číslo: 1614-12-6