Tisk…
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIA0108-100G BIA0108-25G
APOSBIA0108-100GEA 4960 CZK
APOSBIA0108-100G APOSBIA0108-25G
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Vzorec: C₃H₉NO
Bod varu: 168…176 °C
Hustota: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064413
CAS číslo: 35320-23-1
UN: 2735
ADR: 8,III