Tisk…
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
BI9764-25G BI9764-5G
APOSBI9764-25GEA 1870 CZK
APOSBI9764-25G APOSBI9764-5G
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
  • Plant tissue culture tested
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203.24
Bod tání: 122…125 °C
Hustota: 1.27
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005664
CAS číslo: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04987