Chlortetracycline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BI7654-10G
BI7654-100G
BI7654-25G
APOSBI7654-10GEA
1450
CZK
APOSBI7654-10G
APOSBI7654-100G
APOSBI7654-25G
Chlortetracycline hydrochloride
Chlortetracycline hydrochloride
Vzorec:
C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl Bod tání: 210 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD26142699 CAS číslo: 64-72-2 |