Tisk…
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
BI7571-5G BI7571-25G
APOSBI7571-5GEA 2610 CZK
APOSBI7571-5G APOSBI7571-25G
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan 98%
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Vzorec: C₇H₆Cl₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039650
CAS číslo: 59293-67-3