Tisk…
1,4-Benzenedimethanethiol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BI7566-250MG BI7566-1G BI7566-5G
APOSBI7566-250MGEA 622 CZK
APOSBI7566-250MG APOSBI7566-1G APOSBI7566-5G
1,4-Benzenedimethanethiol 98%
1,4-Benzenedimethanethiol
Upozornení: Store under Argon.
Vzorec: C₈H₁₀S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004872
CAS číslo: 105-09-9