Tisk…
Cilostazol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
BI7396-1G BI7396-5G BI7396-25G
APOSBI7396-1GEA 622 CZK
APOSBI7396-1G APOSBI7396-5G APOSBI7396-25G
Cilostazol
Cilostazol
Vzorec: C₂₀H₂₇N₅O₂
MW: 369,47 g/mol
Bod tání: 158…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00866780
CAS číslo: 73963-72-1