HEPES sodium salt ≥96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BI6856-100G
BI6856-25G
BI6856-500G
APOSBI6856-100GEA
1160
CZK
APOSBI6856-100G
APOSBI6856-25G
APOSBI6856-500G
HEPES sodium salt ≥96%
HEPES sodium salt
Biological buffer.
- Assay 96+%
- Water (By Karl Fischer) < 3.0%
- pH (1%) = 10.0 +/- 0.5
Vzorec:
C₈H₁₇N₂NaO₄S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036463 CAS číslo: 75277-39-3 |