Tisk…
Bis-trispropane 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 2,2'-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol), BIS-TRIS propane, 2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol]
BI6850-100G BI6850-500G BI6850-1KG
APOSBI6850-100GEA 2070 CZK
APOSBI6850-100G APOSBI6850-500G APOSBI6850-1KG
Bis-trispropane 99+%
Bis-trispropane
Biological buffer - useful range 6.3-9.5
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
Vzorec: C₁₁H₂₆N₂O₆
Bod tání: 164…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004689
CAS číslo: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3