Tisk…
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid) ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
BI5848-100G BI5848-1KG BI5848-250G
APOSBI5848-100GEA 870 CZK
APOSBI5848-100G APOSBI5848-1KG APOSBI5848-250G
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid) ≥98%
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid)
  • Loss on drying <5.0%
  • pH (1% aqueous) = 4.9-6.0 at 25°C
  • Biological buffer - useful range 9.7-11.1
Vzorec: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003837
CAS číslo: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1