Tisk…
Fluconazole, anhydrous
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BI3858-1G BI3858-5G BI3858-25G
APOSBI3858-1GEA 622 CZK
APOSBI3858-1G APOSBI3858-5G APOSBI3858-25G
Fluconazole, anhydrous
Fluconazole
Vzorec: C₁₃H₁₂F₂N₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274549
CAS číslo: 86386-73-4