Tisk…
D(-)-Sorbitol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BI2889-1KG BI2889-500G
APOSBI2889-1KGEA 0 CZK
APOSBI2889-1KG APOSBI2889-500G
D(-)-Sorbitol
D(-)-Sorbitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004708
CAS číslo: 50-70-4