Tisk…
Kyselina jantarová
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BI225-2.5KG
APOSBI225-2.5KGEA 2450 CZK
APOSBI225-2.5KG
Kyselina jantarová
Kyselina jantarová
Vzorec: HOOCCH₂CH₂COOH
Bod varu: 235 °C
Bod tání: 184…186 °C
Hustota: 1,564 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002789
CAS číslo: 110-15-6