Tisk…
Succinimide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyrrolidine-2,5-dione
BI224-1KG BI224-500G BI224-2.5KG
APOSBI224-1KGEA 1240 CZK
APOSBI224-1KG APOSBI224-500G APOSBI224-2.5KG
Succinimide
Succinimide
Vzorec: C₄H₅NO₂
Bod varu: 285…290 °C
Bod tání: 121…126 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005495
CAS číslo: 123-56-8
EINECS: 204-635-6