Tisk…
Mycophenolate mofetil
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BI1536-250MG BI1536-500MG BI1536-100MG
APOSBI1536-250MGEA 6020 CZK
APOSBI1536-250MG APOSBI1536-500MG APOSBI1536-100MG
Mycophenolate mofetil
Mycophenolate mofetil
Vzorec: C₂₃H₃₁NO₇
Bod tání: 94…95 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00867568
CAS číslo: 128794-94-5