Tisk…
VWR® Premium 150, Premium 90 HR, Automatická počítačka kolonií
Dodavatel: VWR Collection
710-2073EA 401690 CZK
710-2073 710-2074
VWR® Premium 150, Premium 90 HR, Automatická počítačka kolonií
Počítačky kolonií
Premium 150 a Premium 90 HR počítačky kolonií a systémy zónového měření.
  • Desky lze automaticky číst stisknutím tlačítka
  • Barevné snímky s vysokým rozlišením pořízené 1,4 MP vědeckou CCD kamerou zajišťují, že lze vidět a spočítat i ty nejmenší kolonie, zatímco měření zón jsou rychlá, přesná a reprodukovatelná.
  • Jedinečný 3kanálový systém LED osvětlení konfigurovaný pro výjimečné osvětlení všech typů vzorků
  • Lze použít s novým nebo stávajícím samostatným stolním počítačem nebo notebookem přes USB připojení – nejsou potřeba žádné další PCI karty
Premium 150 přijímá destičky o průměru až 150 mm a detekuje kolonie o velikosti 100 µm a měří zóny s přesností na 0,5 mm. Navrženo pro použití v široké škále aplikací.
Premium 90 HR je vybaven objektivem 12 mm F1.4 s vysokým rozlišením, přijímá destičky o průměru až 90 mm a detekuje kolonie o velikosti 75 µm a měří zóny s přesností na 0,5 mm.
Vhodné pro širokou škálu aplikací ve farmaceutickém prostředí.
Premium 150 a Premium 90 HR zahrnují schopnost počítání kolonií a měření inhibičních zón, počítání spirálových ploten, Amesovo testování a vícesektorová měření. Další aplikace na vyžádání. Výsledky lze automaticky přenést do Excelu, PDF nebo systému LIMS. Všechna vygenerovaná data jsou v souladu s GLP/GMP/21 CFR Part 11 s úplným auditním záznamem a lze je použít k vytváření profesionálních zpráv. Každý systém je dodáván se dvěma ověřovacími štítky.
Informace o dodávce: PC není součástí dodávky.