Tisk…
3-(3,4-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9995-1G PC9995-250MG
APOSPC9995-1GEA 5200 CZK
APOSPC9995-1G APOSPC9995-250MG
3-(3,4-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3,4-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₆F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01940430
CAS číslo: 474707-69-2