Tisk…
3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9993-250MG PC9993-1G
APOSPC9993-250MGEA 1240 CZK
APOSPC9993-250MG APOSPC9993-1G
3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
Vzorec: C₉H₆F₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01940429
CAS číslo: 474707-70-5