Tisk…
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9992-250MG PC9992-1G
APOSPC9992-250MGEA 1870 CZK
APOSPC9992-250MG APOSPC9992-1G
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O
MW: 228,171 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091526
CAS číslo: 474707-71-6