Tisk…
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzotrifluoride, 3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole
PC9988-1G PC9988-250MG
APOSPC9988-1GEA 2980 CZK
APOSPC9988-1G APOSPC9988-250MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂
Bod tání: 162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569436
CAS číslo: 362601-71-6