Tisk…
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9986-1G PC9986-250MG
APOSPC9986-1GEA 6220 CZK
APOSPC9986-1G APOSPC9986-250MG
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212.171 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569437
CAS číslo: 149739-52-6